Fontos dokumentumok
H7403
Anti-Histamine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Histamine Antibody, Histamine Antibody, Histamine Antibody - Anti-Histamine antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
wide range
technika/technikák
dot blot: 1:14,000 using histamine-BSA.
immunohistochemistry: 1:100 using 4% paraformaldehyde/4% carbodiimide-fixed or 4% paraformaldehyde-fixed sections of rat stomach
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- in immunohistochemistry
- to test immunohistochemical reactions of Pseudophoxinus antalyae digestive system tissues
- in immunocytochemical assays
- in immunofluorescence assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)