Fontos dokumentumok
53300
Histamine dihydrochloride
≥99.0% (AT), powder or crystals, endogenous histamine receptor agonist
Szinonimák:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Histamine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Teszt
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
izzítási maradék
≤0.2%
veszteség
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
244-247 °C
249-252 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2