Fontos dokumentumok
H128
(R)(−)-α-Methylhistamine dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)(−)-α-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D −4°, c = 0.8 in H2O(lit.)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
Cl.Cl.C[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZHCNQFUWDFPCW-ZJIMSODOSA-N
Géninformáció
human ... HRH3(11255)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)