Merck
776084
Sigma-Aldrich
Histamine-1-13C,1-15N dihydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC4H9N215N · 2HCl
Molekulatömeg:
186.05
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Teszt
95% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[15NH2][13CH2]CC1=CNC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H/i2+1,6+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPZMYIBUHIPZOS-FMABXRAFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)