Fontos dokumentumok
H5915
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
DPN, Diarylpropionitrile, SC-4473
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(CC(C#N)c2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO2/c16-10-13(12-3-7-15(18)8-4-12)9-11-1-5-14(17)6-2-11/h1-8,13,17-18H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHZHWDWADLAOIQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.