H6036
1,3,5-Tris(4-hydroxyphenyl)-4-propyl-1H-pyrazole
powder, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
PPT
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCc1c(nn(-c2ccc(O)cc2)c1-c3ccc(O)cc3)-c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C24H22N2O3/c1-2-3-22-23(16-4-10-19(27)11-5-16)25-26(18-8-14-21(29)15-9-18)24(22)17-6-12-20(28)13-7-17/h4-15,27-29H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOTXSIGGFRQYKW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Általános leírás
1,3,5-tris(4-hydroxyphenyl)-4-propyl-1H-pyrazole is also termed as PPT. ERα is found in the nuclear and extranuclear sites in principal and inhibitory neurons.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)