Fontos dokumentumok
H5912
Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
H2Ax Antibody, H2Ax Antibody - Anti-phospho-Histone H2AX (pSer139) antibody produced in rabbit, Anti-H2AXS139p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 15 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of HeLa (human epitheloid carcinoma) cells or NIH3T3 mouse fibroblast cells treated with staurosporine
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
human ... H2AFX(3014)
mouse ... H2afx(15270)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)