05-636-I
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, clone JBW301
clone JBW301, from mouse
Szinonimák:
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, 05-636-I | Sigma-Aldrich
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JBW301, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Általános leírás
H2A.X phosphorylation is a very rapid response to DNA damage, occurring within as little as one minute after exposure to ionizing radiation. Phosphorylation of H2A.X occurs irrespective of the cause of the DNA DSBs and phospho-H2A.X has been observed in response to environmental stresses that result in DSBs as well as programmed cellular events, including DNA rearrangement and apoptosis.
Immunogén
Alkalmazás
Previous lot has been demonstrated to work in Immunofluorescence and Chromatin Immunoprecipitation: See reference (Meier, Andreas et al., 2007)
Western Blotting Analysis: 0.05-1 μg/mL of this lot detected phosphorylated histone H2A.X (Ser139) in acid extracted histone lysates from Jurkat cells treated with 0.5 μM staurosporine (Catalog # 19-123).
Immunocytochemistry: 2 μg/mL of a previous lot of antibody detected phosphorylated histone H2A.X in HeLa cells treated with 0.5μM staurosporine for 4-6 hours.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho-Histone H2A. X (Ser139) in 200 µg in staurosporine treated HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1