16-202A
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, clone JBW301, FITC conjugate
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JBW301, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
human ... H2AX(3014)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Flow Cytometry: Log phase Jurkat cells were treated with staurosporine (1 μg/mL) for the indicated time. Histone H2A.X (Ser 139) phosphorylation was detected as described in the manual for the H2A.X Phosphorylation Assay Kit (Flow Cytometry), Catalog # 17-344. Cells were analyzed on a Becton-Dickinson FACS-Calibur flow cytometer.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Staurosporine-treated Jurkat cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
A hibaelhárítási útmutató megoldásokat kínál a gyakori áramlási citometriás problémákra, biztosítva a jobb elemzési teljesítményt.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocols
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Ismerje meg az áramlási citometriás protokollok legfontosabb lépéseit, hogy a következő áramlási citometriás kísérletet könnyedén elvégezhesse.