05-636-AF647
Anti-phospho Histone H2A.X (Ser139) Antibody, clone JBW301, Alexa Fluor™ 647
clone JBW301, 0.5 mg/mL, from mouse
Szinonimák:
Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 647
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JBW301, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
human ... H2AX(3014)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Ser139) in staurosporin treated HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2