07-164
Anti-phospho-H2A.X (Ser139) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H2A histone family, member Q, histone 2, H2ac, histone IIa, histone cluster 2, H2ac
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, vertebrates
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
human ... HIST2H2AC(8338)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody successfully immunoprecipitated phosphorylated H2A.X as determined by an independent laboratory.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected phospho-H2A.X on 10 μg of staurosporine treated Jurkat lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C.
Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Staurosporine-treated Jurkat lysate, UV-treated HT-29 cells, doxorubicin-treated HT-29 cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1