07-627
Anti-Histone H2A.X Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H2AC21(317772)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Histone H2A.X in H2A and H2A.X recombinant protein.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H2A.X in Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1