05-636-AF488
Anti-phospho Histone H2A.X (Ser139), clone JBW301, Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
JBW301, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer139)
Géninformáció
human ... H2AX(3014)
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-Histone H2A.X (Ser139) in Staurosporin treated HeLa cells, and not in untreated HeLa cells.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2