PLA0294
Goat anti-H2AX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
H2A histone family, H2A.X, H2A/X, H2AX, H2AX histone, histone H2A.x, member X
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:1,000-1:5,000
western blot: 1:1,000- 1:5,000
elérési szám
P16104
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
goat ... H2AX(3014)
Immunogen
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg