Fontos dokumentumok
H5147
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 70 antibody produced in mouse
clone BRM-22, ascites fluid
Szinonimák:
HSP70 Antibody - Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 70 antibody produced in mouse, Hsp70 Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BRM-22, monoclonal
molekulatömeg
antigen 70 kDa
faj reaktivitás
bovine, chicken, guinea pig, plant, Drosophila, rat, human, nematode, rabbit, hamster
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using bovine brain extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPA1A(3303) , HSPA1B(3304)
rat ... Hspa1a(24472) , Hspa1b(294254)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (4 papers)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
SAB4200714 Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody, Mouse monoclonal
clone BRM-22, purified from hybridoma cell culture
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2