Fontos dokumentumok
H1775
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 90 antibody produced in mouse
clone AC-16, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-EL52, Anti-HEL-S-65p, Anti-HSP86, Anti-HSP89A, Anti-HSP90A, Anti-HSP90N, Anti-HSPC1, Anti-HSPCA, Anti-HSPCAL1, Anti-HSPCAL4, Anti-HSPN, Anti-Hsp103, Anti-Hsp89, Anti-Hsp90, Anti-LAP-2, Anti-LAP2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AC-16, monoclonal
molekulatömeg
antigen 88 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured human foreskin fibroblasts
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSP90AA1(3320) , HSP90AB1(3326)
mouse ... Hsp90aa1(15519) , Hsp90ab1(15516)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.