Fontos dokumentumok
SRP5255
HSP70, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
HSP70-1, HSP72, HSPA1, HSPA1A, HSPA1B. DAQB-147D11.1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
~96 kDa
NCBI elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... HSPA1A(3303)
Általános leírás
HSP70 (heat shock 70kDa)/Hsp70A1A (heat shock 70kDa protein 1A) is also termed as HSP72.[1] It belongs to the molecular chaperones family.[2] This gene is located on human chromosome 6p21.[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)