Fontos dokumentumok
H3524
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 60 antibody produced in mouse
clone LK2, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CPN60, Anti-GROEL, Anti-HLD4, Anti-HSP-60, Anti-HSP60, Anti-HSP65, Anti-HuCHA60, Anti-SPG13
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LK2, monoclonal
molekulatömeg
antigen 60 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
spinach, chicken, E. coli, helminth, rat, human
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:100 using cultured human foreskin fibroblast extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPD1(3329)
rat ... Hspd1(63868)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)