Fontos dokumentumok
SAB4200714
Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody, Mouse monoclonal
clone BRM-22, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-HSP70, Anti-HSPA1A
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BRM-22, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~70 kDa
faj reaktivitás
plant, bovine, rabbit, chicken, human, fish, insect, monkey, dog, rat, sea urchin, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using HeLa cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HSPA1A(3303)
mouse ... HSPA1A(193740)
rat ... HSPA1A(24472)
Általános leírás
HSP70 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A (HSPA1A), is encoded by the gene mapped to human chromosome 6p21.33. It is widely expressed in all tissues. The encoded protein is characterized with an N-terminal ATPase domain of 45kDa and a C-terminal substrate binding domain of 25kDa which is further subdivided into a β-sandwich subdomain of 15kDa and a C-terminal α-helical subdomain.
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások