Fontos dokumentumok
H4409
EX-CELL® CD Hybridoma Medium, Chemically Defined
Animal-component free, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Hybridoma Medium
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: 2.84 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tulajdonságok és előnyök
Developed to meet the needs of biotechnology manufacturing, this medium supports rapid initial cell growth and high levels of antibody expression. It also supports high cell densities at high viability for extended periods without the use of animal-derived proteins.
Vigyázat
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2