Fontos dokumentumok
14650C
EX-CELL® NS0 Serum-Free Medium for NS0 Cells
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Jogi információk
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.