Fontos dokumentumok
H4281
EX-CELL® Hybridoma Medium
without antibiotics, antimycotics, L-glutamine, and phenol red, with sodium bicarbonate, HEPES, essential and non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Hybridoma Medium
About This Item
Javasolt termékek
leírás
endotoxin tested
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
alkatrészek
HEPES: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: no
glucose: 2.9 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Vigyázat
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)