Merck
RAB0613
Sigma-Aldrich
Human APOE / Apolipoprotein E ELISA Kit
Szinonimák:
APOE ELISA Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 ng/mL
standard curve range: 1.64-400 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APOE(348)
Általános leírás
Human APOE / Apolipoprotein E ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of apolipoprotein E in biological samples, such as a serum, plasma, cell culture supernatants, urine, and/or cell and tissue lysates. APO-E plays an important role in the synthesis of chylomicrons and very-low-density lipoprotein (VLDL).
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Dokumentumtár megtekintése
June E Eichner et al.
American journal of epidemiology, 155(6), 487-495 (2002-03-08)
This review examines the association between the apolipoprotein (apo) var epsilon gene polymorphism (or its protein product (apo E)), metabolic regulation of cholesterol, and cardiovascular disease. The apo var epsilon gene is located at chromosome 19q13.2. Among the variants of