Merck
H4126
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone 21-acetate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 17-α-Hydroxycorticosterone acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H32O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.50
Beilstein:
2066841
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
permeability assay: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Hydrocortisone 21-acetate is an adrenocortical steroid. Hydrocortisone acts as an immunosuppressive drug and might suppress systemic inflammatory responses. It is used to treat rheumatoid arthritis and adrenal insufficiency. It also functions as an antiallergic agent.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Differential anti-inflammatory effects of immunosuppressive drugs: cyclosporin, rapamycin and FK-506 on inducible nitric oxide synthase, nitric oxide, cyclooxygenase-2 and PGE2 production
Attur MG, et al.
Inflammation Research, 49(1), 20-26 (2000)
Holger P Behrsing et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 131(2), 470-479 (2012-11-13)
The anticancer drug (2-[4-amino-3-methylphenyl]-5-fluorobenzothiazole lysylamide dihydrochloride) (NSC 710305, Phortress) is a metabolically activated prodrug that causes DNA adduct formation and subsequent toxicity. Preclinically, it was found that hepatic, bone marrow, and pulmonary toxicity presented challenges to developing this drug. An
Principles of Orthomolecularism, 20-26 (2004)
The Dictionary of Drugs: Chemical Data: Chemical Data, Structures and Bibliographies, 20-26 (2014)
Hydrocortisone and cortisone injected into arthritic joints: comparative effects of and use of hydrocortisone as a local antiarthritic agent
Hollander JL, et al.
Journal of the American Medical Association, 147(17), 1629-1635 (1951)