Fontos dokumentumok
P8293
Protoporphyrin IX
≥95%
Szinonimák:
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionic acid, Kammerer’s porphyrin, Ooporphyrin
Teszt
≥95%
Forma
powder
fluoreszcencia
λex 402 nm; λem 625 nm (bound to HRP)
λex 409 nm; λem 633 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard in protoporphyrin assays
- in fluorescence spectra analysis
- to treat cells in cell culture to study heme-mediated ferroportin 1 transcription
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?