258385
Protoporphyrin IX disodium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionic acid disodium salt, Depocolin-S, Ooporphyrin disodium salt
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
λmax
406 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1c(CCC([O-])=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C=C)c5C)c(C=C)c4C)c(C)c3CCC([O-])=O
InChI
1S/C34H34N4O4.2Na/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16,36-37H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZRNDUPVNXWZDY-HXFTUNQESA-L
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering