Merck
229296
Sigma-Aldrich
Indigo
synthetic, Dye content 95 %
Szinonimák:
Indigo blue, Indigotin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H10N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.26
Colour Index szám:
73000
Beilstein:
88275
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, 95%
technika/technikák
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
sűrűség
1.35 g/cm3 at 20 °C
λmax
602 nm
ε (extinkciós együttható)
≥8000 at 599-605 nm in chloroform
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Alkalmazás
Indigo has been used as a dye to measure food consumption in Drosophila. It has also been used to investigate the ability of fungal strains in the degradation and decolorization of indigo dye.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Indigo is a rich blue color dye. It can be extracted from plants of genus Indigofera and can also be produced synthetically. Indigo is a vat textile dye, widely used on cellulosic fibers like cotton. Additionally, it is also used to inhibit corrosion of mild steel in aerated sulfuric acid.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Indigo: Cultivate, dye, create (2018)
Insulin-producing cells in the Drosophila brain also express satiety-inducing cholecystokinin-like peptide, drosulfakinin
Soderberg JAE, et al.
Frontiers in Endocrinology, 3, 109-109 (2012)
Optimization of fungal decolorization of azo and anthraquinone dyes via Box-Behnken design
Papadopoulou K , et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 77, 31-38 (2013)
Decolorization of textile indigo dye by ligninolytic fungi
Balan DSL and Monteiro RTR
Journal of Biotechnology, 89(2-3), 141-145 (2001)
Inhibition of mild steel corrosion in sulphuric acid using indigo dye and synergistic halide additives
Oguzie EE, et al.
Materials Chemistry and Physics, 84, 363-368 (2004)