Fontos dokumentumok
12133C
Bovine Calf Serum
for cell culture, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Calf Serum, bovine calf sera, calf sera, calf serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine (calf)
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
típus
for cell culture
összetétel
hemoglobin, ≤35 mg/dL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Immunocompetent cells of ileal Peyer′s patches
- Mouse skeletal myoblasts
- Ovarian cell lines
- Bovine retinal pericytes
- immunocompetent cells of ileal Peyer′s patches
- mouse skeletal myoblasts
- ovarian cell lines
- bovine retinal pericytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tesztelési mód
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
for Endothelial Cells-Mural Cells Interactions
of in vivo exposure to zearalenone on cytokine secretion by Th1 and Th2 lymphocytes in porcine Peyer?s patches after in vitro stimulation with LPS
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.