tartalmaz
preservative
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- blocking agent during the analysis of stem cell surface markers
- immunoprecipitation
- control in enzyme-linked immunosorbent assay
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Related Content
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.