Fontos dokumentumok
66612-M
Millipore
Urea
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Szinonimák:
Carbimide, Carbonyl Diamide, Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.06
Beilstein:
635724
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
NACRES:
NA.28
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szennyeződések
≤0.01% insoluble material
szín
white
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
heavy metals: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Alkalmazás
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1