Fontos dokumentumok
GE17-0480-01
Epoxy Activated Sepharose 6B
Cytiva 17-0480-01, pack of 15 g
Szinonimák:
Epoxy Resin
About This Item
UNSPSC kód:
41106500
NACRES:
NA.56
kiszerelés
pack of 15 g
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0480-01
matrix
6% agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
ligand dependent
2-14
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Epoxy-activated Sepharose 6B is a pre-activated medium for immobilization of various ligands including sugars through coupling of hydroxy, amino or thiol groups on the ligand to Sepharose 6B via a 12-atom hydrophilic spacer arm.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Sepharose is a trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Ez az oldal bemutatja, hogyan kell átváltani az áramlási sebesség és a térfogatáram között az antitestek affinitáskromatográfiájában.