Fontos dokumentumok
C9210
Cyanogen bromide-activated Agarose
lyophilized powder
Szinonimák:
Agarose, cyclic carbonimidate, CNBr-Activated Agarose
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktív csoport
cyanate or related structures
mátrix távtartó
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
duzzanat
1 g swells to 2.5-4.5 mL
kapacitás
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)