H8280
N-Hydroxysuccinimidyl-Sepharose™ 4 Fast Flow
matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
Szinonimák:
N-Hydroxysuccinimidyl-Agarose
About This Item
Javasolt termékek
Forma
isopropanol suspension
Minőségi szint
a címkézés mértéke
16-23 μmol per mL
technika/technikák
protein array: suitable
Mátrix
fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktív csoport
N-hydroxysuccinimide active ester
mátrix távtartó
6 atoms (when ligands are coupled by displacement of NHS)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Specifically recommended for coupling of small amino-containing proteins and peptides in process-scale applications
- High level of pre-activation, which gives a high degree of substitution of the selected ligand
- NHS coupling method enables chemically stable ligand attachment
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)