Fontos dokumentumok
236A-1
Sigma-Aldrich
CEA Rabbit Polyclonal Antibody
Méret kiválasztása
7 ML
106 000,00 Ft
1 ML
137 000,00 Ft
106 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
7 ML
106 000,00 Ft
1 ML
137 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
106 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
Ig fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (236A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (236A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (236A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (236A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (236A-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:500
szabályozó
colon
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic
Géninformáció
human ... CEACAM5(1048)
Általános leírás
Anti-CEA is employed essentially as a tool to assist in the distinction between adenocarcinoma and epithelioid malignant mesotheliomas,[1] along with other markers such as those against calretinin, CK 5&6, CD15, HBME-1, MOC-31, and Ber-EP4.[1] Another suggested use of anti-CEA is to immunophenotype various metastatic adenocarcinomas as a means of identifying their origin within a panel of different markers.[1] Anti-CEA positivity is seen in adenocarcinomas from the lung, colon, stomach, esophagus, pancreas, gallbadder, urachus, salivary gland, ovary, and endocervix.[2][3] Polyclonal anti-CEA is useful in staining hepatocellular carcinoma in a canalicular pattern.[2][4]
Kapcsolódás
CEA Positive Control Slides, Product No. 236S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Fizikai forma
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Elkészítési megjegyzés
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Egyéb megjegyzések
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Jogi információk
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carl Morrison et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 15(12), 1279-1287 (2002-12-14)
The distinction of hepatocellular carcinoma (HCC) from metastatic adenocarcinoma (MA) and cholangiocarcinoma (CC) in some cases requires the use of immunohistochemistry. CD10 has recently been suggested as a useful stain for HCC. We directly compared CD10 with other immunohistochemical markers
A Alkushi et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 442(3), 271-277 (2003-03-21)
Adenocarcinomas of the uterine cervix show a wide range of morphological features, and can be confused with endometrial adenocarcinoma in biopsy or curetting specimens. The objective of this study was to use tissue microarray technology to evaluate the immunoprofile of
P W Shield et al.
American journal of clinical pathology, 105(2), 157-162 (1996-02-01)
The contribution of immunocytochemical (ICC) staining to the diagnosis of a range of cytologic specimens reported over a 20-month period was retrospectively assessed. A total of 194 cases (1.6% of total workload) were stained for diagnostic purposes in this period.
K Sheahan et al.
American journal of clinical pathology, 94(2), 157-164 (1990-08-01)
To evaluate the role of carcinoembryonic antigen (CEA) in solving problems of tumor histogenesis in surgical pathology, monoclonal antibodies to four distinct epitopes of CEA (E-Z-EM) were applied to paraffin sections of 303 epithelial neoplasms from multiple sites. Two epitopes