E6754
Epoxy-activated−Sepharose™ 6B
lyophilized powder
Szinonimák:
Epoxy-activated-Agarose
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
a címkézés mértéke
19-40 μmol per mL
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
Mátrix
Sepharose 6B
mátrix aktív csoport
epoxy
mátrix csatolmány
through epoxy to hydroxyl
mátrix távtartó
12 atoms
duzzanat
1 g swells to 3.0-5.0 mL
részecskeméret
45—165 μm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
Attachment: one epoxy group
Spacer: provides a 12-atom spacer when ligands are coupled to free epoxy groups. Linkage is a stable, uncharged ether.
Fizikai forma
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)