C5338
Cyanogen bromide-activated-Sepharose™ 4 Fast Flow
lyophilized powder
Szinonimák:
Cyanogen bromide-activated Agarose
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
Mátrix
Sepharose 4 Fast Flow
mátrix aktív csoport
cyanate or related structures
mátrix távtartó
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
duzzanat
1 g swells to 4-5 mL gel
részecskeméret
45—165 μm
kapacitás
6-11 μmol/mL coupling capacity (6-AKS)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)