Merck
F0635
Sigma-Aldrich
Rat Fibronectin
from rat plasma, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fibronectin
Méret kiválasztása
0.5 MG
199 000,00 Ft
1 MG
367 000,00 Ft
2 MG
688 000,00 Ft
199 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
0.5 MG
199 000,00 Ft
1 MG
367 000,00 Ft
2 MG
688 000,00 Ft
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
199 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Fibronectin rat plasma, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
rat plasma
Minőségi szint
sterilitás
sterile
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 0.5 mg
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
1‑5 μg/cm2
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL at 37 °C, clear, colorless (some particles)
UniProt elérési szám
Kötési specifikusság
Peptide Source: Collagen
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Fn1(25661)
Általános leírás
Fibronectin (FN)/FN1 (fibronectin 1) is a multifunctional glycoprotein, produced by hepatic stellate cells (HSCs). It is a constituent of extracellular matrix (ECM). FN1 is found in the cell membrane and cytoplasm. It is also synthesized and liberated by fibroblasts, endothelial cells, macrophages and hepatocytes in vivo.[1]
Alkalmazás
Fibronectin rat plasma has been used in the induction of differentiation [2], adhesion to extracellular matrix[3], neural differentiation [4] and primary neuronal ventral mesencephalon cultures.[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fibronectin (FN)/FN1 (fibronectin 1) plays a major role in cell cycle progression, cell adhesion and proliferation and fibrotic progression. It is essential for for collagen matrix assembly. High expression of FN has a vital role during liver fibrosis. FN1 helps in the support of other matrix proteins.[1]
Komponensek
Fibronectin is an adhesive glycoproteins found in both the cell surface and in plasma.
Vigyázat
The reconstituted solution should be stored in working aliquots at -20°C or lower. Vortexing, excessive agitation, or additoinal freezing and thawing of reconstituted fibronectin are not recommended.
Elkészítési megjegyzés
This product is lyophilized from 0.05 M Tris buffered saline at pH 7.5. It is soluble at 1 mg/mL in water, and should be allowed to dissolve for at least 30 minutes at 37°C. A small amount of undissolved material may remain, but it will not affect performance. The protein homogeneity is evaluated by immunoelectrophoresis, showing a single arc, is endotoxin tested, and the source material was tested negative for HIV, hepatitis B and hepatitis C.
In coating culture surfaces, fibronectin should be diluted in sterile balanced sterile salt solution and coated with minimal volume. Surface should then be air dried for 45 minutes at room temp and can be stored for 2-4 weeks at 2-8°C.
Analízis megjegyzés
A single arc is shown when reacted with anti-fibronectin by IEP (immunoelectrophoresis).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enhancement of metastatic potential by γ-interferon.
Kelly S A, et al.
Cancer Research, 51(15), 4020-4027 (1991)
Neuronal nitric oxide synthase immunohistochemistry and 4, 5-diaminofluorescein diacetate: tools for nitric oxide research.
Kasim N, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 112(1), 1-8 (2001)
Yang Gao et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(9) (2022-05-15)
There is an urgent need to develop new effective therapies for HCC. Our previous study identified ULK1 as the potential target for HCC therapy and screened the compound XST-14 as a specific inhibitor of ULK1 to suppress HCC progression. However
Fibronectin expression is critical for liver fibrogenesis in vivo and in vitro.
Liu X Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 14(4), 3669-3675 (2016)
Differential effect of activin on mouse embryonic stem cell differentiation in insulin?secreting cells under nestin?positive selection and spontaneous differentiation protocols.
Jafary H, et al.
Cell Biology International, 32(2), 278-286 (2008)
Cikkek
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocols
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.