Fontos dokumentumok
M1500000
Methyldopa
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl-DOPA sesquihydrate, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine, MK-351, Methyl-L-DOPA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methyldopa
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
≥300 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
Géninformáció
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)