Fontos dokumentumok
49152
D-(+)-Glucose
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Dextrosum (Glucosum), Dextrose
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
Forma
crystalline powder
szín
white
mp
150-152 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?