Fontos dokumentumok
R4880
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
technika/technikák
immunoelectrophoresis: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3