Fontos dokumentumok
I5256
IgG from goat serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
Goat IgG
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
unconjugated
Minőségi szint
grade
reagent grade
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Goat IgG is purified from normal goat serum by fractionation and ion-exchange chromatography.
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3