Fontos dokumentumok
G6129
Guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥99% (HPLC), powder
Szinonimák:
3′,5′-Cyclic GMP monosodium salt, 3′,5′-cGMP-Na, Guanosine 3′,5′-cyclophosphate monosodium salt, cGMP, cyclic GMP
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H12N5O7P.Na/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMPIYXNEROUNOG-GWTDSMLYSA-M
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.