Fontos dokumentumok
370656
Sigma-Aldrich
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, Sodium Salt
Important intracellular second messenger implicated in the action of nitric oxide in many cell types.
Szinonimák:
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, Sodium Salt, Cyclic GMP, G-3,5-MP, cGMP, Na
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11N5O7P · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
>98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4nc(nc(c4nc3)[O-])N)CO1)O
InChI
1S/C10H12N5O7P.Na/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMPIYXNEROUNOG-GWTDSMLYSA-M
Általános leírás
An important intracellular second messenger implicated in mediating the action of nitric oxide in many cell types. Found to activate protein kinase G. Suppresses apoptosis in rat ovarian follicles.
Important intracellular second messenger implicated in the action of nitric oxide in many cell types. Activates protein kinase G. Suppresses apoptosis in rat ovarian follicles.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Activates protein kinase G
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Chun, S.Y., et al. 1995. Endocrinology136, 3120.
Kaupp, U.B., and Koch, K.W. 1992. Annu. Rev. Physiol.54, 153.
Goldberg, N.D., and Haddox, M.K. 1977. Annu. Rev. Biochem. 46, 823.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3