Fontos dokumentumok
D7802
Daidzein
≥98% (TLC), powder, carbonic anhydrase (CA) inhibitor
Szinonimák:
4′,7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromone, Isoaurostatin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Daidzein, ≥98%, synthetic
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
>290 °C
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , UGT1A4(54657)
mouse ... Aldh1a2(19378) , Hexa(15211) , Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a control to evaluate fertility in rats
- to study its effects on ovarian cancer
- to simulate in vitro antioxidant activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.