Fontos dokumentumok
G2785
Glycitein
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
4′,7-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone, Glycetein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.