G5526
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, nickel
Összes fotó(2)
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
Javasolt termékek
Anyagok
nickel
leírás
Regular grids with center mark and solid border
kiszerelés
vial of 100 grids
Átmérő
3.05 mm
rácsméret
200 mesh × 125 μm pitch
lyuk Sz
97 μm
nyitott terület méret
55%
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)