Fontos dokumentumok
G1653
Grids for transmission electron microscopy
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, copper
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
material
copper
leírás
Regular grids with center mark and solid border
kiszerelés
vial of 100 grids
Átmérő
3.05 mm
rácsméret
150 mesh × 165 μm pitch
lyuk Sz
132 μm
nyitott terület méret
64%