Fontos dokumentumok
G5651
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, nickel
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
material
nickel
leírás
Regular grids with center mark and solid border
kiszerelés
vial of 100 grids
Átmérő
3.05 mm
rácsméret
300 mesh × 83 μm pitch
lyuk Sz
63 μm
nyitott terület méret
55%