Fontos dokumentumok
930369
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Szinonimák:
TEM grids
About This Item
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
MA.24
Terméknév
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
material
carbon film
copper grid
kiszerelés
box of 50
film size
5-6 nm
rácsméret
200 mesh
Általános leírás
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard square mesh grids.
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)