Fontos dokumentumok
G1403
Grids for transmission electron microscopy
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, copper
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
MA.01
material
copper
leírás
Regular grids with center mark and solid border
kiszerelés
vial of 100 grids
Átmérő
3.05 mm
rácsméret
100 mesh × 250 μm pitch
lyuk Sz
208 μm
nyitott terület méret
69%